Läs mer
Trimebutine, LoGiCal
Produktkod. 30461239
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461239 10 mg
1 options
Produktkod. 30461239 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0417.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimebutine
CAS 39133-31-8
Analyt- eller komponentnamn Trimebutine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H29 N O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (+/-)-Trimebutine, BRL-9476
InChI formel InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
IUPAC-namn [2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 387.47
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 387.2046 g/mol