Läs mer
Trimebutine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Trimebutine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimebutine Maleate |
| CAS | 34140-59-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trimebutine Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H29 N O5 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Trimebutine Maleate, Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (Z)-2-butenedioate (1:1), Cerekinon, Debridat, Digerent, Dromostat, Foldox, Polibutin, Spabucol, TM 906, Trimedat, Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, beta-(dimethylamino)-beta-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8CI), BRL-16084 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;[2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Visa mer |