Läs mer
Trimebutine Maleate Salt, TRC
Produktkod. 17937814
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
17937814 5 g -
17968494 2.5 g 2.5g
17978674 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17937814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7956055G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34140-59-5
Molekylformel C22 H29 N O5 . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 503.54
Synonym Trimebutine Maleate, Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl ester maleate (1:1) (8CI), Benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (Z)-2-butenedioate (1:1), Cerekinon, Debridat, Digerent, Dromostat, Foldox, Polibutin, Spabucol, TM 906, Trimedat
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;[2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl] 3,4,5-trimethoxybenzoate
LEDER CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Trimebutine Maleate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vikt 503.2155
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.