Läs mer
Trimebutine Maleate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimebutine Maleate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO5.C4H4O4/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5;5-3(6)1-2-4(7)8/h8-14H,7,15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 503.2155 |
| Procent renhet | >95% |