Läs mer
Trimebutine, MedChemExpress
Produktkod. 16490898
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16490898 5 g
1 options
Produktkod. 16490898 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimebutine
CAS 39133-31-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29NO5
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(OCC(C1=CC=CC=C1)(N(C)C)CC)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 387.47
Formel vikt 387.47
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism