missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trimebutine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17922346
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17922346 100 mg
17931846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17922346 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0417.17

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731998-25-5
Analyt- eller komponentnamn Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C22 H29 N O6 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6beta-Oxycodol Hydrochloride, Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(c2ccccc2)[N+](C)(C)[O-]
IUPAC-namn N,N-dimethyl-2-phenyl-1-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxybutan-2-amine oxide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 439.93
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 439.1762 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.