Läs mer
Trimecaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimecaine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O.ClH/c1-6-17(7-2)10-14(18)16-15-12(4)8-11(3)9-13(15)5;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,16,18);1H |
| Formel vikt | 284.1655 |