Läs mer
Trimedlure, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimedlure |
| CAS | 12002-53-8 |
| Molekylformel | C12H21ClO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4(or 5)-chloro-2-methyl-Cyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester (7CI,8CI), Capilure, Polycore |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2.ClH/c1-9-7-5-6-8-10(9)11(13)14-12(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3;1H/p-1 |
| LEDER | CC1CC(CCC1C(=O)OC(C)(C)C)Cl |
| IUPAC-namn | tert-butyl 2-methylcyclohexane-1-carboxylate;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.75 |
| Formel vikt | 233.1314 |