Läs mer
Trimellitic anhydride chloride, 98%
Produktkod. 11373506
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373506 25 g 25g
11383506 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14382.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1204-28-0 | C9H3ClO4 | 210.569 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1204-28-0
Molekylformel C9H3ClO4
Molekylvikt (g/mol) 210.569
MDL-nummer MFCD00005924
InChI-nyckel NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride chloride, 4-chloroformylphthalic anhydride, 4-chloroformyl phthalic anhydride, trimellitic acid anhydride chloride, anhydrotrimellitic acid chloride, 5-isobenzofurancarbonyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, trimellitic anhydride acid chloride, 4-chlorocarbonyl phthalic anhydride, 1,3-benzofurandione-5-carbonyl chloride, trimellitic anhydride monochloride
PubChem CID 70998
IUPAC-namn 1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karbonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimellitic anhydride chloride
Smältpunkt 67°C to 69°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 610823
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 210.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.