Läs mer
Trimellitanhydridklorid, 98 %
Produktkod. 11383506
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383506 100 g 100g
11373506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14382.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 1204-28-0 | C9H3ClO4 | 210,569 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1204-28-0
Molekylformel C9H3ClO4
Molekylvikt (g/mol) 210.569
MDL-nummer MFCD00005924
InChI-nyckel NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride chloride, 4-chloroformylphthalic anhydride, 4-chloroformyl phthalic anhydride, trimellitic acid anhydride chloride, anhydrotrimellitic acid chloride, 5-isobenzofurancarbonyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, trimellitic anhydride acid chloride, 4-chlorocarbonyl phthalic anhydride, 1,3-benzofurandione-5-carbonyl chloride, trimellitic anhydride monochloride
PubChem CID 70998
IUPAC-namn 1,3-dioxo-2-bensofuran-5-karbonylklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimellitic anhydride chloride
Smältpunkt 67 °C till 69 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 610823
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 210.57
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimellitic anhydride chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimellitic anhydride chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.