Läs mer
Trimellitisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30457056
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457056 50 g
30456476 10 g
30450073 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457056 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79586550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-30-7
Molekylformel C9 H4 O5
Molekylvikt (g/mol) 192.125
Synonym 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, anhydride (7CI), 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride (8CI), Trimellitic acid anhydride (6CI), 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-5-phthalancarboxylic acid, 4-Carboxyphthalic anhydride, Anhydrotrimellitic acid, Aradur 3380-1, Benzene-1,3,4-tricarboxylic anhydride, CE-X 23 Medium, Epon 9150, NSC 60252, TMA, TMA (anhydride), Trimellitic acid cyclic 1,2-anhydride, Trimellitic anhydride
IUPAC-namn 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimellitic acid 1,2-anhydride
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Formel vikt 192.0059