missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride (Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30050770
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050770 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050770 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0958.04

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride (Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731709-59-2
Analyt- eller komponentnamn Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H22 N2 O3 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride, Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2O3S.ClH/c1-14(13-20(2,3)21)12-19-15-8-4-6-10-17(15)24(22,23)18-11-7-5-9-16(18)19;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
IUPAC-namn 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 382.9
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 382.1118 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.