Läs mer
Trimetazidine-d8 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimetazidine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1219795-37-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 D8 H14 N2 O3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride, Trimetazidine-d8 dihydrochloride, Trimetazidine-D8 (piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-D8) dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H/i6D2,7D2,8D2,9D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.307 |
| Visa mer |