Läs mer
Trimetazidine Dihydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Produktkod. 30460068
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30460068 1 ml
1 options
Produktkod. 30460068 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0539.0001
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimetazidine Dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Analyt- eller komponentnamn Trimetazidine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
IUPAC-namn 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 339.26
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 338.1164 g/mol