Läs mer
Trimetazidine Dihydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30462619
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462619 10 mg
1 options
Produktkod. 30462619 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0539.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimetazidine Dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Analyt- eller komponentnamn Trimetazidine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
IUPAC-namn 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 339.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 338.1164 g/mol