missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trimetazidine Dihydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17933786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933786 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17933786 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0539.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Trimetazidine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trimetazidine Dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Analyt- eller komponentnamn Trimetazidine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon
InChI formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
IUPAC-namn 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 339.26
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 338.1164 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.