missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimetazidine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimetazidine Dihydrochloride |
| CAS | 13171-25-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine','1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-','dihydrochloride (9CI), Piperazine','1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-','dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.26 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?