missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2731228-51-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H22 N2 O4 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O4.2ClH/c1-18-12-5-4-11(13(19-2)14(12)20-3)10-16(17)8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.COc1ccc(C[N+]2([O-])CCNCC2)c(OC)c1OC |
| IUPAC-namn | 1-oxido-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazin-1-ium;dihydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?