Läs mer
Trimethadione, MedChemExpress
Beskrivning
Trimethadione (3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione) is an oxazolidinedione anticonvulsant agent widely used against absences seizures. Trimethadione also is a T-type calcium channel blocker which has antihyperalgesic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethadione |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 127-48-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H9NO3 |
| Synonym | 3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 40 mg/mL (279.45 mM) |
| LEDER | O=C(N1C)OC(C)(C)C1=O |
| Visa mer |