Läs mer
Trimethadione, Mikromol™
Beskrivning
Trimethadione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethadione |
| CAS | 127-48-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trimethadione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H9 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethadione, 3,5,5-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, 3,3,5-Trimethyl-2,4-diketooxazolidine, 3,5,5-Trimethyl-2,4-oxazolidinedione, Absentol, Edion, Epidione, Epixal, Minoaleviatin, NSC 15799, NSC 169503, Petidion, Petidon, Petilep, Pitmal, Ptimal, Tridion, Tridione, Tridone, Trimedal, Trimetadione, Trimethadion, Trimethadione, Trimethin, Trimetin, Trioxanona, Troxidone, 2,4-Oxazolidinedione, 3,5,5-trimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3 |
| LEDER | CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O |
| IUPAC-namn | 3,5,5-trimethyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Visa mer |