Läs mer
Trimethadione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethadione |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3 |
| Formel vikt | 143.0582 |