Läs mer
Trimethobenzamidhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462593
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462593 10 mg
1 options
Produktkod. 30462593 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3281.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethobenzamide Hydrochloride
CAS 554-92-7
Analyt- eller komponentnamn Trimethobenzamide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H28 N2 O5 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (6CI,7CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (8CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzylamine hydrochloride, Anaus, N-[p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride, Ro 2-9578, Tigan, Tigan hydrochloride, Trimethobenzamide hydrochloride, Xametina
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O5.ClH/c1-23(2)10-11-28-17-8-6-15(7-9-17)14-22-21(24)16-12-18(25-3)20(27-5)19(13-16)26-4;/h6-9,12-13H,10-11,14H2,1-5H3,(H,22,24);1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
IUPAC-namn N-[[4-[2-(dimetylamino)etoxi]fenyl]metyl]-3,4,5-trimetoxybensamid; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 424.92
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 424,1765 g/mol