Läs mer
Trimetoprim 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318394
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318394 1 ml
1 options
Produktkod. 30318394 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17875000AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoprim
CAS 738-70-5
Analyt- eller komponentnamn Trimethoprim
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H18 N4 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
InChI formel InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
LEDER COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
IUPAC-namn 5-[(3,4,5-trimetoxifyneyl)metyl]pyrimidin-2,4-diamin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 290.32
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 290,1379 g/mol