Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Trimetoprim
Beskrivning
En antibakteriell och hämmare av formylering. Dihydrofolatreduktashämmare med selektivitet för prokaryotenzymet. Trimethoprim är ett antibiotikum som är involverat i behandling av urinvägsinfektioner, mellanöroninflammationer och resenärsdiarré. Det är associerat med sulfamethoxazol och stör den cellulära metabolismen av folsyra i bakteriecellen genom att blockera biosyntesen av nukleotider. Dessutom används det också för att behandla och förebygga Pneumocystis jiroveci-lunginflammation.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Trimethoprim is a synthetic pyrimidine analog that binds dihydrofolate-reductase and inhibits the synthesis of folic acid; when paired with sulfamethoxazole, its activity is enhanced
- Trimethoprim has antibacterial and antiprotozoal properties
Applications
- Trimethoprim inhibits the conversion of para-aminobenzoic acid (PABA) to folic acid near the end of the synthesis pathway and can be used to study related effects
- Trimethoprim has been radiolabeled and used to trace routes of infection, and it also has been used experimentally as a fluorescent labeler to quantify dihydrofolate-reductase expression
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 g |
| Beskrivning | White |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | An antibacterial and inhibitor of formylation. Dihydrofolate reductase inhibitor with selectivity for the prokaryote enzyme |
| Formel vikt | 290.32g/mol |
| Smältpunkt | 199°C to 203°C |
| Löslighet | Trimethoprim is soluble in water at 0.4 mg/ml; It is also soluble in DMSO at 50 mg/ml and chloroform at 18.2 mg/ml |
| Produkttyp | Signal Transduction Reagent |
| Form | Powder |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Trimethoprim
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim
RUO– Endast forskningsanvändning