Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Trimetoprim
Produktkod. 15455319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455319 5 g 5g
15445319 1 g 1g
15465319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455319 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63053.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.10 SEK
    1049.65 SEK / 5g
    Save 230.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, är en trimetoxybenzyl-pyrimidin som används som antimikrobiell. | CAS: 738-70-5 | C14H18N4O3
En antibakteriell och hämmare av formylering. Dihydrofolatreduktashämmare med selektivitet för prokaryotenzymet. Trimethoprim är ett antibiotikum som är involverat i behandling av urinvägsinfektioner, mellanöroninflammationer och resenärsdiarré. Det är associerat med sulfamethoxazol och stör den cellulära metabolismen av folsyra i bakteriecellen genom att blockera biosyntesen av nukleotider. Dessutom används det också för att behandla och förebygga Pneumocystis jiroveci-lunginflammation.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
  • Trimetoprim är en syntetisk pyrimidinanalog som binder dihydrofolatreduktas och hämmar syntesen av folsyra; när den kombineras med sulfametoxazol ökar dess aktivitet
  • Trimethoprim har antibakteriella och antiprotozoala egenskaper
Användningsområden
  • Trimetoprim hämmar omvandlingen av paraaminobensoesyra (PABA) till folsyra nära slutet av syntesvägen och kan användas för att studera relaterade effekter
  • Trimethoprim har radiomärkts och använts för att spåra infektionsvägar, och det har även experimentellt använts som en fluorescerande märkare för att kvantifiera dihydrofolat-reduktasuttryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 738-70-5
Molekylformel C14H18N4O3
Synonym 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Formatera Powder
För användning med (applikation) En antibakteriell och inhibitor av formylering. Dihydrofolatreduktashämmare med selektivitet för prokaryotenzymet
Formel vikt 290,32 g/mol
Smältpunkt 199 °C till 203 °C
Löslighet Trimetoprim är lösligt i vatten vid 0,4 mg/ml; Det är också lösligt i DMSO vid 50 mg/ml och kloroform vid 18,2 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Beilstein 625127
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethoprim
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim
RUO– Endast forskningsanvändning