Läs mer
Melford Trimetoprim
Produktkod. 30018874
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018874 5 g
30018873 25 g
30018872 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018874 Leverantör Melford Leverantörsnummer T590005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Trimetoprim är ett bakteriostatiskt antibiotikum som hämmar bakteriellt dihydrofolatreduktas, ett enzym som är involverat i syntesen av tetrahydrofolsyra.
Trimetoprim är ett bakteriostatiskt antibiotikum som hämmar bakteriellt dihydrofolatreduktas, ett enzym som är involverat i syntesen av tetrahydrofolsyra. Denna syra är avgörande för produktionen av nukleinsyror (DNA och RNA) i bakterier. Genom att blockera detta enzym stör trimetoprim folatsyntesvägen, vilket leder till hämning av bakterietillväxt. Trimetoprim används ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess närvaro i odlingsmediet möjliggör specifik isolering av bakterier som saknar resistens mot trimetoprim.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoprim
CAS 738-70-5
Kvantitet 5 g
Molekylformel C14H18N4O3