missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethoprim 3-N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethoprim 3-N-Oxide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-10-5-8(6-11(21-2)12(10)22-3)4-9-7-17-14(16)18(19)13(9)15/h5-7H,4,15H2,1-3H3,(H2,16,17) |
| Formel vikt | 306.1328 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?