Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Trimetoprim, 98 %
Produktkod. 15790889 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15790889 100 g 100g
15345602 5 g 5g
15780889 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15790889 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 455121000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Trimetoprim, CAS # 738-70-5, är en trimetoxibensyl-pyrimidin som används som antimikrobiell. | CAS: 738-70-5 | C14H18N4O3 | 290,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Trimetoprim är en syntetisk pyrimidinanalog som binder dihydrofolat-reduktas och hämmar syntesen av folsyra; när det paras ihop med sulfametoxazol förstärks dess aktivitet• Trimetoprim har antibakteriella och antiprotozoala egenskaper
Användningsområden
•Trimetoprim hämmar omvandlingen av para-aminobensoesyra (PABA) till folsyra nära slutet av syntesvägen och kan användas för att studera relaterade effekter
•Trimetoprim har radiomärkts och använts för att spåra infektionsvägar, och det har också använts experimentellt som en fluorescerande märkning för att kvantifiera uttryck av dihydrofolat-reduktas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 738-70-5
Molekylformel C14H18N4O3
Molekylvikt (g/mol) 290.32
InChI-nyckel IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC-namn 5-[(3,4,5-trimetoxifenyl)metyl]pyrimidin-2,4-diamin
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoprim
Smältpunkt 234,0 °C till 236,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max (105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 290.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.