Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Trimetoprim, 98 %
Produktkod. p-7077531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15345602
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455120050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Trimetoprim, CAS # 738-70-5, är en trimetoxibensyl-pyrimidin som används som ett antimikrobiellt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Trimetoprim är en syntetisk pyrimidinanalog som binder dihydrofolat-reduktas och hämmar syntesen av folsyra; när det paras ihop med sulfametoxazol förstärks dess aktivitet• Trimetoprim har antibakteriella och antiprotozoala egenskaper
Användningsområden
•Trimetoprim hämmar omvandlingen av para-aminobensoesyra (PABA) till folsyra nära slutet av syntesvägen och kan användas för att studera relaterade effekter
•Trimetoprim har radiomärkts och använts för att spåra infektionsvägar, och det har också använts experimentellt som en fluorescerande märkning för att kvantifiera uttryck av dihydrofolat-reduktas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 738-70-5
Molekylformel C14H18N4O3
Molekylvikt (g/mol) 290.32
InChI-nyckel IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC-namn 5-[(3,4,5-trimetoxifenyl)metyl]pyrimidin-2,4-diamin
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoprim
Smältpunkt 234.0°C to 236.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 4 h)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 290.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.