Läs mer
Trimetoprim, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11485482 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485482 1 g 1g
11495482 5 g 5g
11405492 25 g 25g
11415492 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11485482 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219552701
Kemiska identifierare
CAS 738-70-5
Molekylformel C14H18N4O3
Molekylvikt (g/mol) 290.323
InChI-nyckel IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-Diamino-5-[3,4,5-trimethoxy-benzyl]pyrimidine
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC-namn 5-[(3,4,5-trimetoxifenyl)metyl]pyrimidin-2,4-diamin
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoprim
Typ Trimethoprim
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 0.998
Formel vikt 290.3