Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethoprim |
| Typ | Trimethoprim |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 0.998 |
| Formel vikt | 290.3 |
| Procent renhet | 99.8% |
| Kvalitet | Not Available |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trimethoprim
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim