missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethoprim-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethoprim-d3 |
| CAS | 1189923-38-3 |
| Molekylformel | C14 D5 H15 N4 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Trimethoprim D3 (4-methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O3.2H/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;;/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);;/i3D3;2*1+1 |
| LEDER | [2H].[2H].[2H]C([2H])([2H])Oc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC |
| IUPAC-namn | 5-[[3,5-dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.364 |
| Formel vikt | 297.185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?