missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethoprim-d9 (Major), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Trimethoprim D9 (trimethoxy D9) |
| CAS | 1189460-62-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 D9 H9 N4 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Trimethoprim D9 (trimethoxy D9), 2,4-Pyrimidinediamine','5-[[3,4,5-tri(methoxy-d3)phenyl]methyl]-, 5-[[3,4,5-Tris(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim D9 (trimethoxy D9), 2,4-Pyrimidinediamine','5-[[3,4,5-tri(methoxy-d3)phenyl]methyl]-, 5-[[3,4,5-Tris(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 5-[[3,4,5-tris(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.37 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?