Läs mer
trimetoprimlaktat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458089
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15458089 250 mg Plastflaska 250mg
1 options
Produktkod. 15458089 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66646.MD
Request Bulk or Custom Format
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, is a trimethoxybenzyl-pyrimidine used as an antimicrobial. | CAS: 23256-42-0 | C17H24N4O6 | 380.401 g/mol
Ett brett spektrum antibiotikum
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Trimetoprim är en syntetisk pyrimidinanalog som binder dihydrofolat-reduktas och hämmar syntesen av folsyra; när det paras ihop med sulfametoxazol förstärks dess aktivitet
•Trimetoprim har antibakteriella och antiprotozoala egenskaper
Användningsområden
•Trimetoprim hämmar omvandlingen av para-aminobensoesyra (PABA) till folsyra nära slutet av syntesvägen och kan användas för att studera relaterade effekter
•Trimetoprim har radiomärkts och använts för att spåra infektionsvägar, och det har också använts experimentellt som en fluorescerande märkning för att kvantifiera uttryck av dihydrofolat-reduktas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoprim lactate
Typ Trimethoprim Lactate
Fysisk form Pulver
CAS 23256-42-0
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 mg
Molekylformel C17H24N4O6
MDL-nummer MFCD00171722
Synonym 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C(=O)O)O.COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
IUPAC-namn 2-hydroxipropansyra; 5-[(3,4,5-trimetoxifenyl)metyl]pyrimidin-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 380.401
PubChem CID 3084396
Formel vikt 380.39
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.