missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethoxy(2-phenylethyl)silane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethoxy(2-phenylethyl)silane |
| CAS | 49539-88-0 |
| Molekylformel | C11H18O3Si |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [2-(Trimethoxysilyl)ethyl]benzene, (2-Phenylethyl)trimethoxysilane, P 113, P 113 (Silane Derivative), Phenethyltrimethoxysilane, SIP 6722.6, T 2869, β-(Trimethoxysilyl)ethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC |
| IUPAC-namn | trimethoxy(phenethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.34 |
| Formel vikt | 226.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?