Läs mer
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV), 97+%
Produktkod. 11387509
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387509 5 g 5g
11377509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27885.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 123927-75-3 | C13H24O3Ti+ | 276.199 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123927-75-3
Molekylformel C13H24O3Ti+
Molekylvikt (g/mol) 276.199
MDL-nummer MFCD00269850
InChI-nyckel GQQYDESAAOEXPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17755674
IUPAC-namn metanolat;1,2,3,4,5-pentametylcyklopentan;titan(4+)
LEDER C[C]1[C]([C]([C]([C]1C)C)C)C.C[O-].C[O-].C[O-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
Densitet 1.081
Kokpunkt 285°C
Flampunkt 61°C (142°F)
Brytningsindex 1.554
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 276.21
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.