Läs mer
Trimethoxymethylsilane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884291
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884291 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15884291 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8141780250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1185-55-3
Densitet 0.96 g/cm3 at 20°C
Molekylformel CH3Si(OCH3)3
MDL-nummer MFCD00008342
Kvantitet 250 mL
Synonym Trimethoxymethylsilane, Methyltrimethoxysilane, Trimethoxymethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 136.22