missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethoxyphenylsilane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethoxyphenylsilane |
| CAS | 2996-92-1 |
| Densitet | 1.064 g/cm³ |
| Flampunkt | 29°C (closed cup) |
| Molekylformel | (CH3O)3SiC6H5 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | Trimethoxyphenylsilane, Trimethoxyphenylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.29 |
| Kvalitet | Not Available |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?