Läs mer
Trimetoxysilan, 95 %
Produktkod. 10106613 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10106613 5 g Glasflaska 5g
10540164 25 g Glasflaska 25g
10014293 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10106613 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392170050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 SEK
    595.65 SEK / 5g
    Save 99.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2487-90-3 | C3H10O3Si | 122,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2487-90-3
Molekylformel C3H10O3Si
Molekylvikt (g/mol) 122.2
MDL-nummer MFCD00008340
InChI-nyckel PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
PubChem CID 6327428
IUPAC-namn trimetoxikisel
LEDER CO[Si](OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethoxysilane
Smältpunkt -115 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 86 °C
Flampunkt -9 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSi(OCH3)3
Brytningsindex 1,3570 till 1,3600 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 122.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.