Läs mer
Trimethyl-1-octylammonium bromide, 97%
Produktkod. 11362606
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362606 5 g 5g
11372606 25 g 25g
11382606 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362606 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08610.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2083-68-3 | C11H26BrN | 252.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2083-68-3
Molekylformel C11H26BrN
Molekylvikt (g/mol) 252.24
MDL-nummer MFCD00051873
InChI-nyckel XCOHAFVJQZPUKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-octyltrimethylammonium bromide, octalone, octyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyloctan-1-aminium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethyl-1-octanaminium bromide, trimethyloctylammonium bromide 6ci,7ci, n-octyltrimethylammoniumbromide, trimethyloctylamine, bromide, trimethyl octyl azanium bromide
PubChem CID 74964
ChEBI CHEBI:346954
IUPAC-namn trimetyl(oktyl)azanium;bromid
LEDER CCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl-1-octylammonium bromide
Smältpunkt 220°C to 222°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3628448
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 252.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.