Läs mer
Trimetyl 4-fosfonokrotonat, (E)+(Z), 90+%
Produktkod. 11449563
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449563 50 g 50g
11439563 10 g 10g
11459563 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12399.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 86120-40-3 | C7H13O5P | 208,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86120-40-3
Molekylformel C7H13O5P
Molekylvikt (g/mol) 208.15
MDL-nummer MFCD00051564
InChI-nyckel PESRINKNQQZURC-SNAWJCMRSA-N
Synonym methyl 4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, methyl 2e-4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, methyl 4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, e + z, methyl e-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, 4-dimethoxyphosphinyl crotonic acid methyl ester, e-4-dimethoxy-phosphoryl-but-2-enoic acid methyl ester
PubChem CID 5702556
IUPAC-namn metyl (E)-4-dimetoxifosforylbut-2-enoat
LEDER COC(=O)\C=C\CP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl 4-phosphonocrotonate
Namnnotering (E)+(Z)
Kokpunkt 123 °C till 124 °C (1 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 4987133
Formel vikt 208.15
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.