missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimethyl alpha-(Acetamido)phosphonoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl alpha-(Acetamido)phosphonoacetate |
| CAS | 89524-99-2 |
| Molekylformel | C7H14NO6P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl 2-(Acetylamino)-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl alpha-(Acetylamino)-alpha-(dimethoxyphosphoryl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14NO6P/c1-5(9)8-6(7(10)12-2)15(11,13-3)14-4/h6H,1-4H3,(H,8,9) |
| LEDER | COC(=O)C(NC(=O)C)P(=O)(OC)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-acetamido-2-dimethoxyphosphorylacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.16 |
| Formel vikt | 239.0559 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?