Läs mer
Trimetylborat, 99,9995+% (metallbas)
Produktkod. 11392588
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392588 250 g 250g
11382588 10 g 10g
11372588 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022975.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 121-43-7 | C3H9BO3 | 103,912 g/mol
Trimetylborat är ett användbart reagens i organisk syntes. Det är involverat i produktionen av hartser, vaxer och färger och fungerar som ett metyleringsmedel. Som borkälla används den för att framställa flamskyddsmedel, antioxidanter och korrosionsinhibitorer. Det reagerar med Grignard-reagens följt av hydrolys för att framställa boronsyra. Det används också som en prekursor för boratestrar, som finner tillämpning i Suzuki-kopplingsreaktionen. Det är en mellanprodukt vid framställning av natriumborhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-43-7
Molekylformel C3H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 103.912
MDL-nummer MFCD00008346
InChI-nyckel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-namn trimetylborat
LEDER B(OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl borate
Smältpunkt -34 °C
Färg Färglös
Densitet 0.915 g/mL
Kokpunkt 67 °C till 69 °C
Flampunkt -8 °C (17 °F)
Analysprocentintervall >99,9995 % (metallbaserad bas)
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel (CH3O)3B
Brytningsindex 1.361
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2416
Beilstein 1697939
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,9712
Löslighetsinformation Blandad med tetrahydrofuran, eter, isoporpylamin, hexan och metanol.
Formel vikt 103.92
Procent renhet ≥99.9995%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.