Läs mer
Trimetylborat, 99 %, AcroSeal™
Produktkod. 10333295 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10333295 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10566695 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10333295 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 346128000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-43-7
Molekylformel C3H9O3B
Molekylvikt (g/mol) 103.91
MDL-nummer MFCD00008346
InChI-nyckel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-namn trimetylborat
LEDER B(OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl borate
Smältpunkt -34,0 °C
Densitet 0.9150g/mL, 0.915
Kokpunkt 68,0 °C till 69,0 °C
Flampunkt −8 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (CH3O)3B
Brytningsindex 1,3562 till 1,3582
Kvantitet 800 mL
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: blandbart med THF, dietyleter, hexan, metanol, isopropylamin och andra organiska vätskor
Viskositet 0,36 mPa (25 °C)
Formel vikt 103.91
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.