Läs mer
Trimetylborat, 99 %
Produktkod. 10774104 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774104 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10061500 100 g Glasflaska 100g
10427160 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774104 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140120025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-43-7
MDL-nummer MFCD00008346
InChI-nyckel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-namn trimetylborat
LEDER B(OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl borate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -34,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9150g/mL, 0.915
Kokpunkt 68,0 °C till 69,0 °C
Flampunkt −8 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H9O3B
Linjär formel (CH3O)3B
Brytningsindex 1,3562 till 1,3582
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: blandbart med THF, dietyleter, hexan, metanol, isopropylamin och andra organiska vätskor
Molekylvikt (g/mol) 103.91
Viskositet 0,36 mPa (25 °C)
Formel vikt 103.91
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.