Läs mer
Trimethyl borate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489666
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489666 1000 mL 1000ml
11499666 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20215.AU
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Trimetylborat är ett användbart reagens i organisk syntes. Det är involverat i produktionen av hartser, vaxer och färger och fungerar som ett metyleringsmedel. Som borkälla används den för att framställa flamskyddsmedel, antioxidanter och korrosionsinhibitorer. Det reagerar med Grignard-reagens följt av hydrolys för att framställa boronsyra. Det används också som en prekursor för boratestrar, som finner tillämpning i Suzuki-kopplingsreaktion. Det är en mellanprodukt vid framställning av natriumborhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trimetylborat är ett användbart reagens i organisk syntes. Det är involverat i produktionen av hartser, vaxer och färger och fungerar som ett metyleringsmedel. Som borkälla används den för att framställa flamskyddsmedel, antioxidanter och korrosionsinhibitorer. Det reagerar med Grignard-reagens följt av hydrolys för att framställa boronsyra. Det används också som en prekursor för boratestrar, som finner tillämpning i Suzuki-kopplingsreaktion. Det är en mellanprodukt vid framställning av natriumborhydrid.
Löslighet Blandbar med
tetrahydrofuran, eter, isoporpylamin, hexan och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Det sönderdelas långsamt i närvaro av fukt och snabbt i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-43-7
Molekylformel C3H9BO3
Molekylvikt (g/mol) 103.912
MDL-nummer MFCD00008346
InChI-nyckel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-namn trimetylborat
LEDER B(OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trimethyl borate
Smältpunkt -34°C
Densitet 0.915
Kokpunkt 67°C to 69°C
Flampunkt −8°C (17°F)
Odör Odorless
Linjär formel (CH3O)3B
Brytningsindex 1.361
Kvantitet 1000 mL
UN-nummer UN2416
Beilstein 1697939
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,9712
Löslighetsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Formel vikt 103.92
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trimethyl borate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, Trimethylborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.