Läs mer
Trimethyl Borate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15854611
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854611 1 L 1 L
15844611 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15854611 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211801000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-43-7
Specifikationer
Smältpunkt -31°C
Densitet 0.932 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 67°C to 69°C/1013 hPa
Molekylformel (CH3O)3B
MDL-nummer MFCD00008346
Kvantitet 1 L
Synonym Trimethyl borate, Trimethyl borate
Molekylvikt (g/mol) 103.91