Läs mer
Trimetyl(bromodifluormetyl)silan, TRC
Produktkod. 30452749
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30452749 500 mg
1 options
Produktkod. 30452749 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT895825500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Trimethyl(bromodifluoromethyl)silane
CAS 115262-01-6
Molekylformel C4H9F2SiBr
Kvantitet 500 mg
Synonym (Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C4H9BrF2Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
LEDER C[Si](C)(C)C(Br)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 203.1