missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trimetyl(bromodifluormetyl)silan, TRC

Produktkod. 30456808
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456808 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8958251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trimethyl(bromodifluoromethyl)silane
CAS 115262-01-6
Molekylformel C4H9F2SiBr
Kvantitet 1 g
Synonym (Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C4H9BrF2Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
LEDER C[Si](C)(C)C(Br)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 203.1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.