missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trimetyl(bromodifluormetyl)silan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trimethyl(bromodifluoromethyl)silane |
| CAS | 115262-01-6 |
| Molekylformel | C4H9F2SiBr |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (Bromodifluoromethyl)trimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9BrF2Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)C(Br)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?